Learn More
2-Bromo-6-fluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421999 5 g 5 g
15431999 25 g 25 g
15441999 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64689.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 360575-28-6 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
It is a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 360575-28-6
Fórmula molecular C7H4BrFO
Peso molecular (g/mol) 203.01
Número MDL MFCD03407341
Clave InChI PJNILWKRAKKEQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2-fluorobenzaldehyde, 2-bromo-6-fluorobenzenecarbaldehyde, 2-bromo-6-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-6-bromobenzaldehyde, 6-fluoro-2-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-6-fluoro, pubchem1419, acmc-1afpf, ksc497k8t
PubChem CID 22473977
Nombre IUPAC 2-bromo-6-fluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
Punto de fusión 43°C to 47°C
Densidad 1.70 g/mL
Punto de ebullición 100°C to 102°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2573976
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido