Learn More
2-Bromo-6-fluoroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-6-fluoroaniline |
| CAS | 65896-11-9 |
| Fórmula molecular | C6H5BrFN |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-6-fluorobenzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BrFN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1c(F)cccc1Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-6-fluoroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 190.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.9589 |