Learn More
2-Bromo-6-fluoroanilina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424350 5 g 5 g
11434350 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424350 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25774.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65896-11-9 | C6H5BrFN | 190.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65896-11-9
Fórmula molecular C6H5BrFN
Peso molecular (g/mol) 190.02
Número MDL MFCD01310982
Clave InChI ALZFPYUPNVLVQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2-bromo-6-fluoro, 2-bromo-6-fluoro-phenylamine, 2-bromo-6-fluorobenzenamine, 2-bromo-6-fluoro-aniline, 2-bromo-6-fluoro aniline, 2-bromo-6-fluorophenylamine, pubchem2923, acmc-209nsu, 2-bromo-6-flouroaniline, ksc493o8h
PubChem CID 2782940
Nombre IUPAC 2-bromo-6-fluoroanilina
SMILES NC1=C(F)C=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-fluoroaniline
Densidad 1.674
Índice de refracción 1.582
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 8541957
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.01
Porcentaje de pureza ≥98%