Learn More
2'-Bromo-6'-fluoroacetofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488888 1 g 1 g
15408898 250 mg 250 miligramos
15498888 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62361.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 928715-37-1 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928715-37-1
Fórmula molecular C8H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 217.037
Clave InChI ZTLLHQUYOLPVAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-bromo-6-fluorophenyl ethanone, 2'-bromo-6'-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-6-fluorophenyl ethan-1-one, 1-2-bromo-6-fluoro-phenyl ethanone, ethanone, 1-2-bromo-6-fluorophenyl
PubChem CID 66570680
Nombre IUPAC 1-(2-bromo-6-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.04
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido