Learn More
2-Bromo-6-fluoro-4-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15491659 1 g 1 g
15411669 250 mg 250 miligramos
15401669 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Code produit 15491659 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64449.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 180608-37-1 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 180608-37-1
Fórmula molecular C6H5BrFN
Peso molecular (g/mol) 190.015
Número MDL MFCD09839269
Clave InChI CIDWWTCSJWQJQR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 29919366
Nombre IUPAC 2-bromo-6-fluoro-4-metilpiridina
SMILES CC1=CC(=NC(=C1)Br)F
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 1 g
Beilstein 13574124
Sinónimo 2-bromo-6-fluoro-4-picoline, 2-bromo4-methyl6-fluoropyridine, abbypharma ap-30-7592, 2-bromo-6-fluoro-4-methyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-6-fluoro-4-methyl, pubchem6097, 2-bromo-6-fluoro-4-methyipyridine, pyridine,2-bromo-6-fluoro-4-methyl, 2-bromo-6-fluoro-4-methylpyridine;2-bromo-4-methyl-6-fluoropyridine
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.