Learn More
2-Bromo-6-clorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-6-chlorophenol |
| CAS | 2040-88-2 |
| Fórmula molecular | C6H4BrClO |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrClO/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1c(Cl)cccc1Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-6-clorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 207.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.9134 |