Learn More
2-Bromo-6-cloronaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-6-chloronaphthalene |
| CAS | 870822-84-7 |
| Fórmula molecular | C10H6BrCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6BrCl/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6H |
| SMILES | Clc1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-6-cloronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 241.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.9341 |