Learn More
2-Bromo-6-clorodifenilamina, Mikromol™
Código de producto. 30050871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050871 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050871 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0006.160025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Bromo-6-clorodifenilamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-chlorodiphenylamine
CAS 123790-84-1
Nombres de analitos o componentes 2-Bromo-6-chlorodiphenylamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H9 Br Cl N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Bromo-6-chlorodiphenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9BrClN/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
SMILES Clc1cccc(Br)c1Nc2ccccc2
Nombre IUPAC 2-bromo-6-cloro-N-fenilanilina
Peso molecular (g/mol) 282.56
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.9607 g/mol