Learn More
Ácido 2-bromo-6-clorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-6-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 93224-85-2 |
| Fórmula molecular | C7H4BrClO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-6-chlorobenzoic acid, NSC 190301 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4BrClO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | O=C(O)C1=C(Cl)C=CC=C1Br |
| Nombre IUPAC | ácido 2-bromo-6-clorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 235.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.91 |