Learn More
Ácido 2-bromo-6-clorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464977 5 g 5 g
15454977 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32269.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93224-85-2 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93224-85-2
Fórmula molecular C7H4BrClO2
Peso molecular (g/mol) 235.461
Número MDL MFCD00672929
Clave InChI URGXUQODOUMRFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-6-bromobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-6-chloro, 2-bromo-6-chloro-benzoic acid, buttpark 51\01-28, akos msc-0781, 2-bromo-6-chlorobenzoicacid, pubchem4048, acmc-209rkm, 2-chloro-6-bromobenzoic
PubChem CID 33125
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-6-clorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-chlorobenzoic acid
Punto de fusión 148°C to 150°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.47
Porcentaje de pureza 98%