Learn More
2-Bromo-6-clorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde plays an important role as a linker, which provides higher selectivity and reactivity in the Buchwald C-N bond forming reaction in order to prepare Bruton's tyrosine kinase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-bromo-6-clorobenzaldehído desempeña un papel importante como enlazador, lo que proporciona una mayor selectividad y reactividad en la reacción de formación de enlaces C-N de Buchwald con el fin de prepararel inhibidor de la tirosina cinasa de Bruton.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua.′
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde |
| Punto de fusión | 81°C to 86°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2613087 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.46 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |