Learn More
2-Bromo-6-clorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421889 1 g 1 g
15441889 250 mg 250 miligramos
15431889 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64605.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64622-16-8 | C7H4BrClO | 219.462 g/mol
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde plays an important role as a linker, which provides higher selectivity and reactivity in the Buchwald C-N bond forming reaction in order to prepare Bruton's tyrosine kinase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-6-clorobenzaldehído desempeña un papel importante como enlazador, lo que proporciona una mayor selectividad y reactividad en la reacción de formación de enlaces C-N de Buchwald con el fin de prepararel inhibidor de la tirosina cinasa de Bruton.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua.′ 
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64622-16-8
Fórmula molecular C7H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 219.462
Número MDL MFCD00266792
Clave InChI NUGMENVSVAURGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-6-chloro, 2-bromo-6-chloro-benzaldehyde
PubChem CID 13524042
Nombre IUPAC 2-bromo-6-clorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Punto de fusión 81°C to 86°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2613087
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.46
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido