Learn More
2-Bromo-6-cloroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-6-chloroaniline |
| CAS | 59772-49-5 |
| Fórmula molecular | C6 H5 Br Cl N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-6-chloroaniline, 2-Bromo-6-chlorobenzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BrClN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1c(Cl)cccc1Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-6-cloroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 206.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.9294 |