Learn More
2-Bromo-6-cloroanilina, Mikromol™
Código de producto. 30051564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051564 25 mg 25 miligramos
30051266 100 mg 100 miligramos
30459652 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30051564 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0006.220025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Bromo-6-cloroanilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-chloroaniline
CAS 59772-49-5
Nombres de analitos o componentes 2-Bromo-6-chloroaniline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H5 Br Cl N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Bromo-6-chloroaniline, 2-Bromo-6-chlorobenzenamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5BrClN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
SMILES Nc1c(Cl)cccc1Br
Nombre IUPAC 2-bromo-6-cloroanilina
Peso molecular (g/mol) 206.47
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.9294 g/mol