Learn More
2-Bromo-6-cloro-4-fluorofenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362719 25 g 25 g
11342719 1 g 1 g
11352719 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11362719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26734.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-bromo-6-cloro-4-fluorofenol se emplea en la preparación de resinas, tintes, explosivos, lubricantes y plásticos. También tiene propiedades antioxidantes y se utiliza como antioxidante en muchas formulaciones como productos farmacéuticos, cosméticos, aceite para transformadores eléctricos, disolventes y reacciones orgánicas.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886499-83-8
Fórmula molecular C6H3BrClFO
Peso molecular (g/mol) 225.44
Número MDL MFCD04115954
Clave InChI CRWILTIFGXJONJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3818635
Nombre IUPAC 2-bromo-6-cloro-4-fluorofenol
SMILES OC1=C(Cl)C=C(F)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol
Punto de fusión 38°C to 40°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.45
Porcentaje de pureza 97%