Learn More
2-Bromo-6-(4-morfolinil)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497698 250 mg 250 miligramos
15487698 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61193.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1129540-65-3 | Molecular Formula: C11H11BrN2O | Molecular Weight: 267.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1129540-65-3
Fórmula molecular C11H11BrN2O
Peso molecular (g/mol) 267.13
Número MDL MFCD11037772
Clave InChI HKIGGSMIIBGCKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-morpholinobenzonitrile, 2-bromo-6-morpholin-4-yl benzonitrile
PubChem CID 59588248
SMILES BrC1=CC=CC(N2CCOCC2)=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-(4-morpholinyl)benzonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Nombre IUPAC 2-bromo-6-morfolin-4-ilbenzonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido