Learn More
2-Bromo-6-(4-metil-1-piperazinil)benzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486816 250 mg 250 miligramos
15476816 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61858.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1260763-01-6
Fórmula molecular C12H14BrN3
Peso molecular (g/mol) 280.169
Clave InChI XDFWUVBVNHLPIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-4-methylpiperazin-1-yl benzonitrile
PubChem CID 75360874
Nombre IUPAC 2-bromo-6-(4-metilpiperazin-1-il)benzonitrilo
SMILES CN1CCN(CC1)C2=C(C(=CC=C2)Br)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-(4-methyl-1-piperazinyl)benzonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido