Learn More
2-Bromo-6-(1H-pirazol-1-il)piridina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10738543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10738543 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10197762 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10738543 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35110DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 123640-41-5
Fórmula molecular C8H6BrN3
Peso molecular (g/mol) 224.061
Número MDL MFCD07368535
Clave InChI LPRJOZJWALGJGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7060529
Nombre IUPAC 2-bromo-6-pirazol-1-ilpiridina
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)N2C=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrazol-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrazol-1-yl-pyridine, pyridine,2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl, pyridine, 2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl, acmc-209apf, 6-bromo-2-pyridyl pyrazole, 2-bromo-6-1-pyrazolyl pyridine, 2-bromanyl-6-pyrazol-1-yl-pyridine, 1-6-bromo-2-pyridinyl-1h-pyrazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06
Porcentaje de pureza 97%