Learn More
2-Bromo-6-(1H-pirazol-1-il)piridina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10197762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10197762 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10738543 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10197762 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35110CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 123640-41-5
Fórmula molecular C8H6BrN3
Peso molecular (g/mol) 224.061
Número MDL MFCD07368535
Clave InChI LPRJOZJWALGJGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7060529
Nombre IUPAC 2-bromo-6-pirazol-1-ilpiridina
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)N2C=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrazol-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrazol-1-yl-pyridine, pyridine,2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl, pyridine, 2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl, acmc-209apf, 6-bromo-2-pyridyl pyrazole, 2-bromo-6-1-pyrazolyl pyridine, 2-bromanyl-6-pyrazol-1-yl-pyridine, 1-6-bromo-2-pyridinyl-1h-pyrazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06
Porcentaje de pureza 97%