Learn More
2-Bromo-5-(trifluorometil)piridina, TRC
Código de producto. 30348049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348049 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30348049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68824010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 50488-42-1
Fórmula molecular C6H3BrF3N
Cantidad 10 g
Sinónimo 5-(Trifluoromethyl)-2-bromopyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3BrF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
SMILES OC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@@H]1[C@]2(C)[C@H](CC1)[C@H]3[C@@H](CC2)[C@]4(C)[C@@H](NC(=O)C=C4)CC3
Nombre IUPAC 2-bromo-5-(trifluorometil)piridina
Peso molecular (g/mol) 225.99