Learn More
2-Bromo-5-(trifluorometil)piridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395647 5 g 5 g
11385647 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043381.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50488-42-1 | C6H3BrF3N | 225.996 g/mol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine is a substrate used in a palladium-catalyzed α-arylation of a Refomatsky reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50488-42-1
Fórmula molecular C6H3BrF3N
Peso molecular (g/mol) 225.996
Número MDL MFCD00153086
Clave InChI GSKMWMFOQQBVMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 6-bromo-3-trifluoromethylpyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-trifluormethyl pyridin, 2-bromo-5-trilfuoromethylpyridine, pubchem3005
PubChem CID 2736434
Nombre IUPAC 2-bromo-5-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5- (trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 45°C to 47°C
Punto de ebullición 78°C to 81°C (30 mmHg)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226
Porcentaje de pureza 96%
Forma física cristalino/a/s