Learn More
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, 95+%, Maybridge™
Código de producto. 10124104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10124104 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10039541 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10049541 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10124104 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB05624EB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 50488-42-1
Fórmula molecular C6H3BrF3N
Peso molecular (g/mol) 225.996
Clave InChI GSKMWMFOQQBVMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 6-bromo-3-trifluoromethylpyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-trifluormethyl pyridin, 2-bromo-5-trilfuoromethylpyridine, pubchem3005
PubChem CID 2736434
Nombre IUPAC 2-bromo-5-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.99
Porcentaje de pureza 95%