Learn More
2-Bromo-5-(trifluorometil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15411029 25 g 25 g
15401029 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15411029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64009.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 402-05-1 | C7H4BrF3O | 241.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-05-1
Fórmula molecular C7H4BrF3O
Peso molecular (g/mol) 241.007
Número MDL MFCD09261190
Clave InChI INHVNZLKNPJCJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-trifluoromethyl phenol, phenol, 2-bromo-5-trifluoromethyl, acmc-209jbu, phenol,2-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-bromo-3-hydroxybenzotrifluoride
PubChem CID 21914470
Nombre IUPAC 2-bromo-5-(trifluorometil)fenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Color Marrón
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido