Learn More
Bromuro de 2-bromo-5-(trifluorometil)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11326579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326579 1 g 1 g
11336579 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26182.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El bromuro de 2-bromo-5-(trifluorometil)bencilo es un reactivo que se utiliza en la investigación farmacéutica.
Notas
Lacrimatorio. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 875664-32-7
Fórmula molecular C8H5Br2F3
Peso molecular (g/mol) 317.931
Número MDL MFCD04973762
Clave InChI TXJHPBWTPBYLFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-bromomethyl-4-trifluoromethyl benzene, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromo-5-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-bromo-3-bromomethyl benzotrifluoride, benzene,1-bromo-2-bromomethyl-4-1,1-dimethylethyl, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzylbromide, 2-bromo-5-trifluoromethyl-benzylbromide, 1-bromanyl-2-bromomethyl-4-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 2756249
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(bromometil)-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Índice de refracción 1.534
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.93
Porcentaje de pureza 97%