Learn More
Cloruro de 2-bromo-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11396559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396559 1 g 1 g
11306569 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26176.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 176225-08-4
Fórmula molecular C7H3BrClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 323.508
Número MDL MFCD03094395
Clave InChI CBIFOAHDKKGDAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-chlorosulphonyl benzotrifluoride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, pubchem11717, acmc-1c27d, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, benzenesulfonylchloride,2-bromo-5-trifluoromethyl
PubChem CID 2778613
Nombre IUPAC cloruro de 2-bromo-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Densidad 1.854
Punto de ebullición 230°C to 231°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.52
Porcentaje de pureza 97%