Learn More
2-Bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443387 250 mg 250 miligramos
11342089 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26109.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 102684-91-3 | C8H4BrF3O | 253.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102684-91-3
Fórmula molecular C8H4BrF3O
Peso molecular (g/mol) 253.02
Número MDL MFCD04973760
Clave InChI CSOBJYGHQOLWOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 4-bromo-3-formylbenzotrifluoride, 2-bromo-5-1,1-dimethylethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-5-1,1-dimethylethyl, benzaldehyde, 2-bromo-5-trifluoromethyl, paragos 530289, pubchem1428, pubchem4179, ksc498c1d, bromo 5-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 7018047
Nombre IUPAC 2-bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES FC(F)(F)C1=CC(C=O)=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Índice de refracción 1.511
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.02
Porcentaje de pureza 98%