Learn More
2-Bromo-5-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413408 25 g 25 g
11493398 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17810.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 454-79-5 | C7H5BrF3N | 240.023 g/mol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline is used in the synthesis and biochemical evaluation of series of inhibitors of hepatitis C virus (HCV) NS3 protease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-5-(trifluorometil)anilina se utiliza en la síntesis y evaluación bioquímica de series de inhibidores de la proteasa NS3 del virus de la hepatitis C (VHC).
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 454-79-5
Fórmula molecular C7H5BrF3N
Peso molecular (g/mol) 240.023
Número MDL MFCD00007637
Clave InChI PZDVFXUBTKPFSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-4-bromobenzotrifluoride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenamine, 2-bromo-5-trifluoromethylphenylamine, 2-amino-1-bromo-4-trifluoromethylbenzene, 2-amino-4-trifluoromethylbromobenzene, 6-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, 3-amino-4-bromo trifluoromethyl benzene, benzenamine, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 4-bromo-3-aminobenzotrifluoride
PubChem CID 67989
Nombre IUPAC 2-Bromo-5-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Densidad 1.675
Punto de ebullición 81°C to 82°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.522
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 2094535
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.03
Porcentaje de pureza 97%