Learn More
2-bromo-5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10595270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10595270 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10381460 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10595270 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC72310DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 37461-61-3
Fórmula molecular C3BrF3N2S
Peso molecular (g/mol) 233.01
Número MDL MFCD00015535
Clave InChI LGTVLLPQCMJOGT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12874685
Nombre IUPAC 2-bromo-5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol
SMILES FC(F)(F)C1=NN=C(Br)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-bromo-5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazole
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl 1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4 thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol, 5-bromo-2-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole,2-bromo-5-trifluoromethyl, 1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 2-bromanyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.01
Porcentaje de pureza 97%