Learn More
2-Bromo-5-(trifluorometoxi)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431330 25 g 25 g
11421330 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431330 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26389.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 205371-26-2 | C7H4BrF3O2 | 257.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205371-26-2
Fórmula molecular C7H4BrF3O2
Peso molecular (g/mol) 257.01
Número MDL MFCD06660162
Clave InChI RHRRKORKKIVAGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-trifluoromethoxy phenol, phenol, 2-bromo-5-trifluoromethoxy, 2-hydroxy-4-trifluoromethoxy bromobenzene, 1-bromo-2-hydroxy-4-trifluoromethoxy benzene, pubchem15610, acmc-209fbt, rhrrkorkkivagj-uhfffaoysa, phenol,2-bromo-5-trifluoromethoxy, 2-bromanyl-5-trifluoromethyloxy phenol
PubChem CID 17750742
Nombre IUPAC 2-bromo-5-(trifluorometoxi)fenol
SMILES OC1=C(Br)C=CC(OC(F)(F)F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Índice de refracción 1.4815
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.01
Porcentaje de pureza 97%