Learn More
2-Bromo-5-piridinametanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487898 1 g 1 g
15497898 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61375.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122306-01-8 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
2-Bromo-5-pyridinemethanol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-5-piridinametanol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122306-01-8
Fórmula molecular C6H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 188.024
Número MDL MFCD04974508
Clave InChI QPPDKOIDAYZUHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromopyridin-3-yl methanol, 2-bromo-5-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-pyridin-3-yl-methanol, 6-bromo-3-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-3-yl methanol, 2-bromo-pyridin-5-yl-methanol, 6-bromo-3-pyridyl methanol, 2-bromo-5-hydroxymethylpyridine, 6-bromo-3-pyridinyl methanol, 6-bromopyridine-3-methanol
PubChem CID 6421249
Nombre IUPAC (6-bromopiridin-3-il)metanol
SMILES C1=CC(=NC=C1CO)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-pyridinemethanol
Punto de fusión 48°C to 51°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.02
Porcentaje de pureza 95%