Learn More
2-Bromo-5-picolina, TRC
Código de producto. 30335799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335799 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30335799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6855705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methylpyridine
CAS 3510-66-5
Fórmula molecular C6 H6 Br N
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1ccc(Br)nc1
Nombre IUPAC 2-bromo-5-metilpiridina
Peso molecular (g/mol) 172.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.9684