Learn More
2-Bromo-5-picolina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5-picoline-d3 |
| CAS | 1185306-03-9 |
| Fórmula molecular | C6H3D3BrN |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-5-(methyl-d3)pyridine, 6-Bromo-3-picoline-d3, 5-(Methyl-d3)-2-bromopyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1ccc(Br)nc1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-5-(trideuteriometil)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 175.04 |