Learn More
2-Bromo-5-nitrotiofeno, 97%
Código de producto. 15284864 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15284864 1 g Frasco de vidrio 1 g
15204874 5 g Frasco de vidrio 5 g
15294864 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15284864 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451150010
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS :13195-50-1 | C₄H₂BrNO₂S | 208,03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13195-50-1
Fórmula molecular C4H2BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 208.03
Clave InChI ZPNFMDYBAQDFDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83222
Nombre IUPAC 2-bromo-5-nitrotiofeno
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-nitrothiophene
Punto de fusión 44°C to 48°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromo-2-nitrothiophene, thiophene, 2-bromo-5-nitro, pubchem5283, acmc-1bsij, 2-nitro-5-bromothiophene, 5-nitro-2-bromothiophene, 5-bromo-2-nitro-thiophene, 2-bromo-5-nitro-thiophene, labotest-bb lt00455100, thiophene,2-bromo-5-nitro
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.03
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-5-nitrothiophene
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.