Learn More
2-Bromo-5-nitrotiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452568 5 g 5 g
11442568 1 g 1 g
11462568 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15866.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13195-50-1 | C4H2BrNO2S | 208.029 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13195-50-1
Fórmula molecular C4H2BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 208.029
Número MDL MFCD00022493
Clave InChI ZPNFMDYBAQDFDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83222
Nombre IUPAC 2-bromo-5-nitrotiofeno
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-nitrothiophene
Punto de fusión 42°C to 46°C
Punto de ebullición 235°C to 237°C
Cantidad 5 g
Beilstein 120955
Sinónimo 5-bromo-2-nitrothiophene, thiophene, 2-bromo-5-nitro, pubchem5283, acmc-1bsij, 2-nitro-5-bromothiophene, 5-nitro-2-bromothiophene, 5-bromo-2-nitro-thiophene, 2-bromo-5-nitro-thiophene, labotest-bb lt00455100, thiophene,2-bromo-5-nitro
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.04
Porcentaje de pureza 97%