Learn More
2-Bromo-5-nitrotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447716 25 g 25 g
11427716 1 g 1 g
11437716 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14701.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3034-48-8 | C3HBrN2O2S | 209.02 g/mol
2-Bromo-5-nitrothiazole is used as a building block. It is used as an intermediate to produce other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-5-nitrotiazol se utiliza como compuesto básico. Se utiliza como sustancia intermedia para producir otros productos químicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3034-48-8
Fórmula molecular C3HBrN2O2S
Peso molecular (g/mol) 209.02
Número MDL MFCD00005317
Clave InChI ANIJFZVZXZQFDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-nitrothiazole, thiazole, 2-bromo-5-nitro, 5-nitro-2-bromothiazole, pubchem11070, acmc-1ad6f, 2-bromo-5-nitro-thiazole, 4-27-00-00963 beilstein handbook reference, 2-bromo-5-nitrothiozole, #
PubChem CID 18211
Nombre IUPAC 2-bromo-5-nitro-1,3-tiazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=C(Br)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-nitrothiazole
Punto de fusión 85°C to 90°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4856
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.03
Porcentaje de pureza 98%