Learn More
2-Bromo-5-nitropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5-nitropyridine |
| CAS | 4487-59-6 |
| Fórmula molecular | C5 H3 Br N2 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Pyridine, 2-bromo-5-nitro-, 2-Bromo-5-nitropyridine, 5-Nitro-2-bromopyridine, NSC 73702 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3BrN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(Br)nc1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-5-nitropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 202.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.9378 |