Learn More
2-Bromo-5-nitropiridina, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11312737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312737 1 g 1 g
11322737 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15661.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
2-El bromo-5-nitropiridina se utilizó en la preparación de protegidos por boc (piperazin-1-ilmetil) a través de un acoplamiento Suzuki-Miyaura mediado por microondas con ésteres de pinacol del ácido (boc-piperazin-1-ilmetil)borónico. También se utilizó en la síntesis de análogos de 2-piridil. Las 5-nitro-2-etinilpiridinas sustituidas fueron sintetizadas por la reacción de Sonogashira de 2-bromo-5-5nitropiridina con acetilenos terminales.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4487-59-6
Fórmula molecular C5H3BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 203.00
Número MDL MFCD00006222
Clave InChI HUUFTVUBFFESEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-nitro pyridine, 2-bromo-5-nitro-pyridine, 5-nitro-2-bromopyridine, 2-brom-5-nitropyridin, pubchem1183, acmc-1agnm, 2-bromo-5-nitro-pyridin, ksc237s9f, tpc-py095
PubChem CID 78240
Nombre IUPAC 2-bromo-5-nitropiridina
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-nitropyridine
Punto de fusión 136°C to 140°C
Punto de ebullición 145°C to 147°C (10 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 120901
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203
Porcentaje de pureza ≥98%