Learn More
2-Bromo-5-nitroimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487658 1 g 1 g
15497658 5 g 5 g
15407668 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15487658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61155.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65902-59-2 | C3H2BrN3O2 | 191.972 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65902-59-2
Fórmula molecular C3H2BrN3O2
Peso molecular (g/mol) 191.972
Número MDL MFCD09038915
Clave InChI UWRJWMLKEHRGOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-nitroimidazole, 2-bromo-4-nitro-1h-imidazole, 2-bromo-4-nitro-3h-imidazole, 2-bromo-5-nitroimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo-4-nitro, nitrobromoimidazole, pubchem20161, acmc-20aiz1, acmc-1b2vr
PubChem CID 47754
Nombre IUPAC 2-bromo-5-nitro-1H-imidazol
SMILES C1=C(NC(=N1)Br)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-nitroimidazole
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.97
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido