Learn More
2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11470253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470253 25 g 25 g
11460253 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470253 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11416.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-67-9
Fórmula molecular C7H3BrF3NO2
Peso molecular (g/mol) 270.01
Número MDL MFCD00014707
Clave InChI SXEQQBBOAMHOID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-bromo-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 5-nitro-2-bromobenzotrifluoride, 2-bromo-5-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-bromo-3-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro-2-trifluoromethyl, pubchem10394, 2-bromo-5-nirtobenzotrifluoride, 2-bromo-5-nitro-benzotrifluoride, attercop-chm at115179
PubChem CID 136198
Nombre IUPAC 1-bromo-4-nitro-2-(trifluorometil)benceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride
Punto de fusión 41°C to 45°C
Punto de ebullición 87°C to 88°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2460260
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.01
Porcentaje de pureza 97%