Learn More
Ácido 2-bromo-5-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421737 5 g 5 g
11411737 1 g 1 g
11339669 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25704.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 943-14-6 | C7H4BrNO4 | 246.016 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 943-14-6
Fórmula molecular C7H4BrNO4
Peso molecular (g/mol) 246.016
Número MDL MFCD00134558
Clave InChI UVFWYVCDRKRAJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-nitrobenzoic acid, 2-bromo-5-nitrobenzic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzoicacid, 2-bromo-5-nitro benzoic acid, pubchem3821, acmc-209rrc, ksc494m1r, paragos 440009, timtec-bb sbb003179
PubChem CID 243025
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 178°C to 181°C
Cantidad 5 g
Beilstein 980242
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.02
Porcentaje de pureza 98%