Learn More
2-Bromo-5-nitrobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 20357-20-4 |
| Fórmula molecular | C7H4BrNO3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde, NSC 107452 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4BrNO3/c8-6-1-2-7(9(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1C=O |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2-nitrobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 230.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.9375 |