Learn More
2-Bromo-5-nitroanisol, TRC
Código de producto. 30334710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334710 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30334710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6881182.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-nitroanisole
CAS 77337-82-7
Fórmula molecular C7H6BrNO3
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
SMILES COc1cc(ccc1Br)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metoxi-4-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 232.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.9531