Learn More
2-Bromo-5-nitroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10485482 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10485482 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10485482 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370800100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-nitroanisole
CAS 77337-82-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 99°C to 103°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H6BrNO3
Fórmula lineal BrC6H3(NO2)OCH3
Número MDL MFCD00041250
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-bromo-5-nitroanisole, 4-bromo-3-methoxynitrobenzene, 2-bromo-5-nitroanisol, benzene, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro-benzene, zlchem 673, pubchem2536, 2-bromo 5-nitro anisole, 2-bromo-5-nitro-anisole, 2-bromo-5-nitro anisole
Clave InChI NTKADLOYTKVXQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metoxi-4-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 232.03
PubChem CID 101293
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino