Learn More
2-Bromo-5-nitroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487006 10 g 10 g
11477006 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11487006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25331.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 77337-82-7 | C7H6BrNO3 | 232.033 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77337-82-7
Fórmula molecular C7H6BrNO3
Peso molecular (g/mol) 232.033
Número MDL MFCD00041250
Clave InChI NTKADLOYTKVXQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-nitroanisole, 4-bromo-3-methoxynitrobenzene, 2-bromo-5-nitroanisol, benzene, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro-benzene, zlchem 673, pubchem2536, 2-bromo 5-nitro anisole, 2-bromo-5-nitro-anisole, 2-bromo-5-nitro anisole
PubChem CID 101293
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metoxi-4-nitrobenceno
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-nitroanisole
Punto de fusión 102°C to 107°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2520496
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.03
Porcentaje de pureza 98%