Learn More
2-Bromo-5-metiltiazol, TRC
Código de producto. 30339826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339826 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30339826 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB697780100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methylthiazole
CAS 41731-23-1
Fórmula molecular C4H4BrNS
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Bromo-5-methyl-1,3-thiazole
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4BrNS/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3
SMILES Cc1cnc(Br)s1
Nombre IUPAC 2-bromo-5-metil-1,3-tiazol
Peso molecular (g/mol) 178.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.9248