Learn More
2-Bromo-5-metiltiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430949 1 g 1 g
15440949 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63951.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 41731-23-1 | C4H4BrNS | 178.047 g/mol
2-Bromo-5-methylthiazole is a brominated thiazole compound for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-5-metiltiazol es un compuesto de tiazol bromado para la investigación proteómica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41731-23-1
Fórmula molecular C4H4BrNS
Peso molecular (g/mol) 178.047
Número MDL MFCD08460610
Clave InChI FJPZHYAYNAUKKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-methylthiazole, 2-bromo-5-methyl-thiazole, thiazole, 2-bromo-5-methyl, pubchem20436, acmc-209jlg, 2-bromo-5-methyl thiazole, ksc493s9j
PubChem CID 21906106
Nombre IUPAC 2-bromo-5-metil-1,3-tiazol
SMILES CC1=CN=C(S1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methylthiazole
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.05
Porcentaje de pureza 98%