Learn More
2-Bromo-5-metilpiridina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466087 100 g 100 g
11446087 5 g 5 g
11456087 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25083.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3510-66-5 | C6H6BrN | 172.025 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3510-66-5
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.025
Número MDL MFCD00209553
Clave InChI YWNJQQNBJQUKME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-picoline, 6-bromo-3-picoline, 2-bromo-5-methyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-methyl, 2-bromo-5-methyl pyridine, 5-methyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-methylpyridin, pubchem1185
PubChem CID 564216
Nombre IUPAC 2-bromo-5-metilpiridina
SMILES CC1=CN=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methylpyridine
Punto de fusión 40°C to 45°C
Punto de ebullición 95°C to 96°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 107323
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.03
Porcentaje de pureza ≥98%