Learn More
2-Bromo-5-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10193201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10193201 5 g 5 g
10748172 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10193201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 347170050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3510-66-5 | C6H6BrN | 172.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3510-66-5
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.02
Número MDL MFCD00209553
Clave InChI YWNJQQNBJQUKME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-picoline, 6-bromo-3-picoline, 2-bromo-5-methyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-methyl, 2-bromo-5-methyl pyridine, 5-methyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-methylpyridin, pubchem1185
PubChem CID 564216
Nombre IUPAC 2-bromo-5-metilpiridina
SMILES CC1=CN=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methylpyridine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 40°C to 45°C
Color De marrón o blanco a amarillo
Punto de ebullición 95°C to 96°C (12.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(C5H3N)CH3
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristalino sólido de baja fusión o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-5-methylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.