Learn More
2-Bromo-5-metilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5-methylphenol |
| CAS | 14847-51-9 |
| Fórmula molecular | C7H7BrO |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Br)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-5-metilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 187.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.968 |