Learn More
2-Bromo-5-metilbenzotrifluoruro, Thermo Scientific™
Código de producto. 10199409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10199409 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10199409 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00190DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride
CAS 261952-20-9
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H6BrF3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-3-trifluoromethyl toluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 4-methyl-2-trifluoromethyl bromobenzene, pubchem23748, 4-bromo-3-trifluoromethyltoluene, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, 1-bromanyl-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, benzene,1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl
Clave InChI WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metil-2-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 239.035
PubChem CID 2779339
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.03
Porcentaje de pureza 95%